Drukuj
kwas ftalowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A14450.0B A14450.0I A14450.30
A14450.0BEA 771 PLN
A14450.0B A14450.0I A14450.30
kwas ftalowy ≥99%
kwas ftalowy
Formuła: C₈H₆O₄
Temp. Wrzenia: 315…317 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,593
Temp. Zapłonu: 168 °C (334 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002467
Numer CAS: 88-99-3
Numer WE (dawny EINECS): 201-873-2
Klasyfikacja Merck : 14,7371