Drukuj
kwas ftalowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
131070010 131072500 131070025
ACRO131070010EA 796 PLN
ACRO131070010 ACRO131072500 ACRO131070025
kwas ftalowy 99%
kwas ftalowy
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 200 to 205 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm