Drukuj
timerosal, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
T5125-10G T5125-100G T5125-25G T5125-500G
SIALT5125-10GEA 1380 PLN
SIALT5125-10G SIALT5125-100G SIALT5125-25G SIALT5125-500G
timerosal, Sigma-Aldrich®
timerosal
Formuła: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Temp. topnienia: 232…233 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013062
Numer CAS: 54-64-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-210-4
Jednostka: 2025
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,09451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM