Drukuj
Kwas tiosalicylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
T33200-100G T33200-500G T33200-5G
SIALT33200-100GEA 268 PLN
SIALT33200-100G SIALT33200-500G SIALT33200-5G
Kwas tiosalicylowy, Sigma-Aldrich®
Kwas tiosalicylowy
Formuła: C₇H₆O₂S
Temp. Wrzenia: 230 °C (0,02 mmHg)
Temp. topnienia: 165…166 °C
Gęstość: 1,489 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004836
Numer CAS: 147-93-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-704-3
Jednostka: 3335
ADR: 9,
Klasyfikacja Merck : 12,09498