4-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B25706.03
B25706.06
B25706.14
B25706.03EA
329
PLN
B25706.03
B25706.06
B25706.14
4-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
4-(Methylthio)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 13205-48-6
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Melting Point: 193-196°
Beilstein Reference: 2082809
Formuła:
C₈H₈O₂S Temp. topnienia: 193…196 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002555 Numer CAS: 13205-48-6 Numer WE (dawny EINECS): 236-171-5 |