3-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H27200.03
H27200.06
H27200.14
H27200.03EA
363
PLN
H27200.03
H27200.06
H27200.14
3-(Methylthio)benzoic acid ≥97%
3-(Methylthio)benzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 825-99-0
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Melting Point: 126-132°
MDL No.: MFCD00156993
Formuła:
C₈H₈O₂S Temp. topnienia: 126…132 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00156993 Numer CAS: 825-99-0 |