Kwas 2-Metylotiobenzoesowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10379.14
A10379.06
A10379.14EA
2260
PLN
A10379.14
A10379.06
Kwas 2-Metylotiobenzoesowy ≥98%
Kwas 2-Metylotiobenzoesowy
Purity: 98+%
CAS No.: 3724-10-5
Molecular Formula: C8H8O2S
Formula Weight: 168.21
Melting Point: 166-168°
MDL No.: MFCD00029934
Formuła:
C₈H₈O₂S Temp. topnienia: 166…168 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00029934 Numer CAS: 3724-10-5 |