Drukuj
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42649.0025 8.42649.0250
8.42649.0025EA 192 PLN
8.42649.0025 8.42649.0250
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy for synthesis, Sigma-Aldrich®
kwas 3,4,5-trihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₅
MW: 170.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 501
Temp. topnienia: 251…252 °C
Gęstość: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002510
Numer CAS: 149-91-7
Numer WE (dawny EINECS): 205-749-9
Klasyfikacja Merck : 13,04366