Drukuj
Kwas 3,5-dihydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: alpha-Resorcylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
D110000-100G D110000-1KG
SIALD110000-100GEA 164 PLN
SIALD110000-100G SIALD110000-1KG
Kwas 3,5-dihydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3,5-dihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Temp. topnienia: 236…238 °C
Temp. Zapłonu: >200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002512
Numer CAS: 99-10-5
Numer WE (dawny EINECS): 202-730-7