Drukuj
Kwas 2,6-dihydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D109606-100G D109606-25G
SIALD109606-100GEA 272 PLN
SIALD109606-100G SIALD109606-25G
Kwas 2,6-dihydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2,6-dihydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₄
Temp. Wrzenia: 339 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 152…158 °C
Gęstość: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002462
Numer CAS: 303-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 206-134-8