Drukuj
Kwas gentyzynowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
149357-100G 149357-10G 149357-25G
SIAL149357-100GEA 995 PLN
SIAL149357-100G SIAL149357-10G SIAL149357-25G
Kwas gentyzynowy, Sigma-Aldrich®
Kwas gentyzynowy
Formuła: C₇H₆O₄
Temp. Wrzenia: 339 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 202…206 °C
Gęstość: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002460
Numer CAS: 490-79-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-718-5
Klasyfikacja Merck : 13,04409