Kwas 2,4-dihydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D109401-100G
D109401-500G
D109401-5G
SIALD109401-100GEA
216
PLN
SIALD109401-100G
SIALD109401-500G
SIALD109401-5G
Kwas 2,4-dihydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2,4-dihydroksybenzoesowy
Formuła:
C₇H₆O₄ Temp. Wrzenia: 390 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 218…220 °C Gęstość: 1,54 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002451 Numer CAS: 89-86-1 Numer WE (dawny EINECS): 201-946-9 Klasyfikacja Merck : 12,08325 |