Drukuj
salicylan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
S2679-100G S2679-1KG S2679-500G
SIALS2679-100GEA 245 PLN
SIALS2679-100G SIALS2679-1KG SIALS2679-500G
salicylan sodu, Sigma-Aldrich®
salicylan sodu
Formuła: HOC₆H₄COONa
Temp. topnienia: 200 °C
Gęstość: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002440
Numer CAS: 54-21-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-198-0
Klasyfikacja Merck : 12,08819