Drukuj
salicylan sodu ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
Dostawca: VWR Chemicals
Uwaga
28068.296EA 718 PLN
28068.296 28068.460
salicylan sodu ≥99.5%, GPR RECTAPUR®
salicylan sodu
Formuła: HOC₆H₄COONa
Temp. topnienia: 200 °C
Gęstość: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002440
Numer CAS: 54-21-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-198-0
Klasyfikacja Merck : 12,08819
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Loss on drying (110°C) Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.06 %