Drukuj
salicylan sodu, EMSURE® for analysis, Supelco®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.9025 1.06601.2500
1.06601.0250EA 272 PLN
1.06601.0250 1.06601.1000 1.06601.9025 1.06601.2500
salicylan sodu, EMSURE® for analysis, Supelco®
salicylan sodu
Formuła: HOC₆H₄COONa
MW: 160.10 g/mol
Temp. topnienia: 200
Gęstość: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002440
Numer CAS: 54-21-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-198-0
Klasyfikacja Merck : 12,08819
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 1000 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C
Molar Mass 160.10 g/mol
Bulk Density 320 kg/m3
Density 0.32 g/cm3 (20 °C)
pH 6.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 250 °C