Drukuj
salicylan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
31493-1KG 31493-250G
SIAL31493-1KGEA 883 PLN
SIAL31493-1KG SIAL31493-250G
salicylan sodu, Sigma-Aldrich®
salicylan sodu
Formuła: HOC₆H₄COONa
Temp. topnienia: 200 °C
Gęstość: 0,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002440
Numer CAS: 54-21-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-198-0
Klasyfikacja Merck : 12,08819