Drukuj
salicylan sodu 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
220980010 220982500 220980025 220980500
ACRO220980010EA 831 PLN
ACRO220980010 ACRO220982500 ACRO220980025 ACRO220980500
salicylan sodu 99+%
salicylan sodu
Formuła: HOC₆H₄COONa
MW: 160.10 g/mol
Temp. topnienia: 200 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002440
Numer CAS: 54-21-7
Numer WE (dawny EINECS): 200-198-0
Klasyfikacja Merck : 12,08819
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to almost white Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Solubility (5 % in water) Clear colorless to light yellow
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤600 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm