Drukuj
kwas 4-hydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: p-Hydroxybenzoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
H20059-100G H20059-1KG H20059-500G
SIALH20059-100GEA 123 PLN
SIALH20059-100G SIALH20059-1KG SIALH20059-500G
kwas 4-hydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
kwas 4-hydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₃
Temp. Wrzenia: 336 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 210…211 °C
Gęstość: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002547
Numer CAS: 99-96-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-804-9
Klasyfikacja Merck : 13,04837