Drukuj
Kwas 3-hydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: m-Hydroxybenzoic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
H20008-100G H20008-500G H20008-5G
SIALH20008-100GEA 270 PLN
SIALH20008-100G SIALH20008-500G SIALH20008-5G
Kwas 3-hydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-hydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 346
Temp. topnienia: 199
Gęstość: 1.473 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 220
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002506
Numer CAS: 99-06-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-726-5