2,4,5-Trimethoxybenzoic acid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A19324.09
A19324.18
A19324.09EA
217
PLN
A19324.09
A19324.18
2,4,5-Trimethoxybenzoic acid ≥99%
2,4,5-Trimethoxybenzoic acid
Purity: 99%
CAS No.: 490-64-2
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Melting Point: 143-145°
MDL No.: MFCD00002435
Formuła:
C₁₀H₁₂O₅ Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 143…145 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002435 Numer CAS: 490-64-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-715-9 |