Drukuj
Kwas syryngowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
S6881-100G S6881-10G S6881-25G S6881-5G
SIALS6881-100GEA 5290 PLN
SIALS6881-100G SIALS6881-10G SIALS6881-25G SIALS6881-5G
Kwas syryngowy, Sigma-Aldrich®
Kwas syryngowy
Formuła: C₉H₁₀O₅
Temp. Wrzenia: 351 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 204…207 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002552
Numer CAS: 530-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 208-486-8