Drukuj
Kwas 2,3-dimetoksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D131407-25G D131407-5G
SIALD131407-25GEA 403 PLN
SIALD131407-25G SIALD131407-5G
Kwas 2,3-dimetoksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2,3-dimetoksybenzoesowy
Formuła: C₉H₁₀O₄
Temp. Wrzenia: 314 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 121…124 °C
Gęstość: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002432
Numer CAS: 1521-38-6
Numer WE (dawny EINECS): 216-188-4