Drukuj
Kwas p-anizydowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W394505-10KG W394505-1KG W394505-25KG W394505-SAMPLE
SIALW394505-10KGEA 4450 PLN
SIALW394505-10KG SIALW394505-1KG SIALW394505-25KG SIALW394505-SAMPLE
Kwas p-anizydowy, Sigma-Aldrich®
Kwas p-anizydowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 275 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 182…185 °C
Gęstość: ∼1,385 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002542
Numer CAS: 100-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-818-5
Klasyfikacja Merck : 13,00669