Kwas p-anizydowy, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
42183-1G
42183-250MG
42183-1GEA
263
PLN
42183-1G
42183-250MG
Kwas p-anizydowy, Supelco®
Kwas p-anizydowy
Formuła:
C₈H₈O₃ Temp. Wrzenia: 275 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 182…185 °C Gęstość: ∼1,385 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002542 Numer CAS: 100-09-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-818-5 Klasyfikacja Merck : 13,00669 |