Drukuj
Kwas p-anizydowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
117390-100G 117390-5G
SIAL117390-100GEA 161 PLN
SIAL117390-100G SIAL117390-5G
Kwas p-anizydowy, Sigma-Aldrich®
Kwas p-anizydowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 275 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 182…185 °C
Gęstość: ∼1,385 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002542
Numer CAS: 100-09-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-818-5
Klasyfikacja Merck : 13,00669