Kwas 4-izopropoksybenzoesowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14351.09
A14351.18
A14351.30
A14351.09EA
323
PLN
A14351.09
A14351.18
A14351.30
Kwas 4-izopropoksybenzoesowy ≥99%
Kwas 4-izopropoksybenzoesowy
Purity: 99%
CAS No.: 13205-46-4
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.20
Odour: Odourless
Melting Point: 163-167°
MDL No.: MFCD00044318
Formuła:
C₁₀H₁₂O₃ MW: 180.2 g/mol Temp. Wrzenia: 305 Temp. topnienia: 163…167 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00044318 Numer CAS: 13205-46-4 Numer WE (dawny EINECS): 236-169-4 |