Drukuj
Kwas m-anizydowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-Anisic acid, 3-Methoxybenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
117714-100G 117714-25G
SIAL117714-100GEA 320 PLN
SIAL117714-100G SIAL117714-25G
Kwas m-anizydowy, Sigma-Aldrich®
Kwas m-anizydowy
Formuła: C₈H₈O₃
Temp. Wrzenia: 308 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 103…106 °C
Gęstość: 1,14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002499
Numer CAS: 586-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-574-9