Drukuj
Kwas 3-hydroksy-4-nitrobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
H48409-100G H48409-25G
SIALH48409-100GEA 1630 PLN
SIALH48409-100G SIALH48409-25G
Kwas 3-hydroksy-4-nitrobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-hydroksy-4-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₅NO₅
Temp. topnienia: 234…235 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007110
Numer CAS: 619-14-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-580-9