4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L08510.14
L08510.22
L08510.06
L08510.14EA
561
PLN
L08510.14
L08510.22
L08510.06
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid ≥98%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4998-07-6
Molecular Formula: C9H9NO6
Formula Weight: 227.17
Melting Point: 192-195°
Beilstein Reference: 2123903
Formuła:
C₉H₉NO₆ Temp. topnienia: 192…195 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014697 Numer CAS: 4998-07-6 Numer WE (dawny EINECS): 225-657-2 |