Drukuj
Kwas 3-nitrobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: m-Nitrobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
185329-100G 185329-500G 185329-5G
SIAL185329-100GEA 138 PLN
SIAL185329-100G SIAL185329-500G SIAL185329-5G
Kwas 3-nitrobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. Wrzenia: 341 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 139…142 °C
Gęstość: 1,494 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007251
Numer CAS: 121-92-6
Numer WE (dawny EINECS): 204-508-5
Klasyfikacja Merck : 12,06686