Drukuj
Kwas 2-nitrobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
127698-100G 127698-5G
SIAL127698-100GEA 277 PLN
SIAL127698-100G SIAL127698-5G
Kwas 2-nitrobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 2-nitrobenzoesowy
Formuła: C₇H₅NO₄
Temp. topnienia: 146…148 °C
Gęstość: 1,575 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007137
Numer CAS: 552-16-9
Numer WE (dawny EINECS): 209-004-9
Klasyfikacja Merck : 12,06686