Kwas N-fenyloantranilowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14340.22
A14340.14
A14340.36
A14340.22EA
808
PLN
A14340.22
A14340.14
A14340.36
Kwas N-fenyloantranilowy ≥99%
Kwas N-fenyloantranilowy
Purity: 99%
CAS No.: 91-40-7
Molecular Formula: C13H11NO2
Formula Weight: 213.24
Melting Point: 185-188°
Beilstein Reference: 1456607
Merck Reference: 14,7273
MDL No.: MFCD00002421
Formuła:
C₁₃H₁₁NO₂ Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 185…188 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002421 Numer CAS: 91-40-7 Numer WE (dawny EINECS): 202-066-8 Klasyfikacja Merck : 14,7273 |