Drukuj
Kwas N-fenyloantranilowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Phenylamino)benzoic acid, Fenamic acid
163000100 163001000 163005000
ACRO163000100EA 125 PLN
ACRO163000100 ACRO163001000 ACRO163005000
Kwas N-fenyloantranilowy 98%
Kwas N-fenyloantranilowy
Formuła: C₁₃H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 182…187 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002421
Numer CAS: 91-40-7
Numer WE (dawny EINECS): 202-066-8
Klasyfikacja Merck : 12,07427
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow-green to grey-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 182 to 187 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %