Drukuj
4-(Methylamino)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
119695-10G 119695-50G
SIAL119695-10GEA 329 PLN
SIAL119695-10G SIAL119695-50G
4-(Methylamino)benzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-(Methylamino)benzoic acid
Formuła: C₈H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 296 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 159 °C
Numer MDL: MFCD00002535
Numer CAS: 10541-83-0
Numer WE (dawny EINECS): 234-121-7