Drukuj
Kwas 3,4-Diaminobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
D12600-100G D12600-25G D12600-5G
SIALD12600-100GEA 0 PLN
SIALD12600-100G SIALD12600-25G SIALD12600-5G
Kwas 3,4-Diaminobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3,4-Diaminobenzoesowy
Formuła: C₇H₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 354 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 211 °C
Gęstość: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007726
Numer CAS: 619-05-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-577-2