Drukuj
kwas 4-amino-2-hydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
A79604-100G A79604-5G
SIALA79604-100GEA 270 PLN
SIALA79604-100G SIALA79604-5G
kwas 4-amino-2-hydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
kwas 4-amino-2-hydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₇NO₃
Temp. Wrzenia: 347 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 150 °C
Gęstość: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007789
Numer CAS: 65-49-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-613-5
Klasyfikacja Merck : 13,00476