Drukuj
kwas 5-aminosalicylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
MQ200
A3537-100G A3537-25G
SIALA3537-100GEA 3170 PLN
SIALA3537-100G SIALA3537-25G
kwas 5-aminosalicylowy, Sigma-Aldrich®
kwas 5-aminosalicylowy
Formuła: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 347
Temp. topnienia: 280
Gęstość: 1.568 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007877
Numer CAS: 89-57-6
Numer WE (dawny EINECS): 201-919-1
Klasyfikacja Merck : 12,05964