Drukuj
Kwas 3-amino-4-hydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
289647-25G 289647-5G
SIAL289647-25GEA 624 PLN
SIAL289647-25G SIAL289647-5G
Kwas 3-amino-4-hydroksybenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-amino-4-hydroksybenzoesowy
Formuła: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 347
Temp. topnienia: 201
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007697
Numer CAS: 1571-72-8
Numer WE (dawny EINECS): 216-390-2