Drukuj
Kwas 3-aminosalicylowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
MQ200
255300-500MG 255300-100MG
SIAL255300-500MGEA 1430 PLN
SIAL255300-500MG SIAL255300-100MG
Kwas 3-aminosalicylowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-aminosalicylowy
Formuła: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 347
Temp. topnienia: 290
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010299
Numer CAS: 570-23-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-328-0