Drukuj
Kwas 3-aminosalicylowy, powder
Dostawca: MP Biomedicals
Uwaga
Synonim: 3-Aminosalicylic Acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid, 3-Amino-2-hydroxybenzoic acid
0215476990 0215476980
ICNA0215476990EA 1740 PLN
ICNA0215476990 ICNA0215476980
Kwas 3-aminosalicylowy, powder
Kwas 3-aminosalicylowy
Soluble in KOH, clear solution.
Formuła: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 347
Temp. topnienia: 290
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010299
Numer CAS: 570-23-0
Numer WE (dawny EINECS): 209-328-0