4-Amino-m-anisic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
H28098.06
H28098.03
H28098.06EA
1950
PLN
H28098.06
H28098.03
4-Amino-m-anisic acid 95%
4-Amino-m-anisic acid
Purity: 95%
CAS No.: 2486-69-3
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: 186-188°
MDL No.: MFCD00016539
Formuła:
C₈H₉NO₃ MW: 167.16 g/mol Temp. topnienia: 186…188 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016539 Numer CAS: 2486-69-3 |