Kwas 4-amino-o-anizydowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Amino-2-methoxybenzenecarboxylic acid
H27419.06
H27419.14
H27419.06EA
202
PLN
H27419.06
H27419.14
Kwas 4-amino-o-anizydowy 97%
Kwas 4-amino-o-anizydowy
Purity: 97%
CAS No.: 2486-80-8
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: ca 150° dec.
MDL No.: MFCD00114479
Formuła:
C₈H₉NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00114479 Numer CAS: 2486-80-8 Numer WE (dawny EINECS): 219-632-5 |