3-Amino-p-anisic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
B20669.06
B20669.14
B20669.06EA
264
PLN
B20669.06
B20669.14
3-Amino-p-anisic acid ≥98%
3-Amino-p-anisic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 2840-26-8
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Melting Point: 208-210°
MDL No.: MFCD00002521
Formuła:
C₈H₉NO₃ Temp. Wrzenia: 335 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 208…210 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002521 Numer CAS: 2840-26-8 Numer WE (dawny EINECS): 220-634-3 |