Drukuj
5-Methoxyanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
665118-1G 665118-5G
SIAL665118-1GEA 358 PLN
SIAL665118-1G SIAL665118-5G
5-Methoxyanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
5-Methoxyanthranilic acid
Formuła: C₈H₉NO₃
MW: 167.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016509
Numer CAS: 6705-03-9