Drukuj
kwas 4-aminobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
M-Clarity™ quality level = MQ100
429767-10G 429767-1G
SIAL429767-10GEA 633 PLN
SIAL429767-10G SIAL429767-1G
kwas 4-aminobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
kwas 4-aminobenzoesowy
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 340 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 188 °C
Gęstość: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007894
Numer CAS: 150-13-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-753-0
Klasyfikacja Merck : 13,00422