Drukuj

Kwas 3-aminobenzoesowy, Sigma-Aldrich®

Dostawca: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

127671-100G 127671-25G 127671-500G
SIAL127671-100GEA 194 PLN
SIAL127671-100G SIAL127671-25G SIAL127671-500G
Kwas 3-aminobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-aminobenzoesowy
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. Wrzenia: 308 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 174 °C
Gęstość: 1,5105 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007795
Numer CAS: 99-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-724-4
Klasyfikacja Merck : 13,00420

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR