Drukuj
benzoesan sodu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Benzoic acid sodium salt
109169-25G 109169-1KG 109169-5KG
SIAL109169-25GEA 88.1 PLN
SIAL109169-25G SIAL109169-1KG SIAL109169-5KG
benzoesan sodu, Sigma-Aldrich®
benzoesan sodu
Formuła: C₆H₅COONa
MW: 144.11 g/mol
Temp. topnienia: 410…430 °C
Gęstość: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012463
Numer CAS: 532-32-1
Numer WE (dawny EINECS): 208-534-8
REACH: 01-2119460683-35
Klasyfikacja Merck : 13,08654