Benzoesan potasu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A11610.0B
A11610.30
A11610.0BEA
907
PLN
A11610.0B
A11610.30
Benzoesan potasu ≥99%
Benzoesan potasu
Purity: 99%
CAS No.: 582-25-2
Molecular Formula: C7H5KO2
Formula Weight: 160.22
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Beilstein Reference: 3719165
Merck Reference: 14,1091
MDL No.: MFCD00013061
Formuła:
C₇H₅KO₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013061 Numer CAS: 582-25-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-481-3 Klasyfikacja Merck : 14,1091 |