Drukuj
Kwas 4-cyjanobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ100
C89803-25G C89803-5G
SIALC89803-25GEA 812 PLN
SIALC89803-25G SIALC89803-5G
Kwas 4-cyjanobenzoesowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 4-cyjanobenzoesowy
Formuła: C₈H₅NO₂
Temp. Wrzenia: 313 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 220…222 °C
Gęstość: 1,382 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002528
Numer CAS: 619-65-8
Numer WE (dawny EINECS): 210-606-9