2-Cyanobenzoic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H50237.03
H50237.06
H50237.03EA
381
PLN
H50237.03
H50237.06
2-Cyanobenzoic acid 96%
2-Cyanobenzoic acid
Purity: 96%
CAS No.: 3839-22-3
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.13
Melting Point: 210-212°
MDL No.: MFCD00045796
Formuła:
C₈H₅NO₂ MW: 147.13 g/mol Temp. topnienia: 210…212 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045796 Numer CAS: 3839-22-3 |